Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende fade af borosilikatglas
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diameter (metrisk):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Højde (metrisk):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
Genanvendelige borosilikatglasfade med kraftige kanter, ideelle til opbevaring og krystallisering.
- Overholder DIN 12337
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Velegnet til brug op til 400 °C
- Kemisk og termisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12337 |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Krystalliserende fad |
| Til brug med (applikation) | Til brug op til 400 °C |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Diameter (metrisk) | 190 mm |