Få mere at vide
Pyrex™ Krystalliserende fade af borosilikatglas
Description
Genanvendelige borosilikatglasfade med kraftige kanter, ideelle til opbevaring og krystallisering.
- Overholder DIN 12337
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Velegnet til brug op til 400 °C
- Kemisk og termisk resistent
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN 12337 |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Krystalliserende Fade |
| Til brug med (applikation) | Til brug op til 400 °C |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |