Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latex Coated Handsker
Automatisk strikkonstruktion leverer en optimalt spændt indvendig overflade for enestående pasform og fleksibilitet. Latex-belægning har en hævet krøllet finish for forbedret greb under våde og tørre forhold
348.33 DKK
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Belægningsmateriale | Krøllet latex |
Farve | Grå, Blå |
Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
Udvendig finish | Delvist tekstureret |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11766673
|
Ansell
80100090 |
9 |
526.00 DKK 348.33 DKK / 12 par Spare 177.67 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11726673
|
Ansell
80100100 |
10 |
526.00 DKK 348.33 DKK / 12 par Spare 177.67 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11736673
|
Ansell
80100110 |
11 |
526.00 DKK 348.33 DKK / 12 par Spare 177.67 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11746673
|
Ansell
80100070 |
7 |
526.00 DKK 348.33 DKK / 12 par Spare 177.67 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11756673
|
Ansell
80100080 |
8 |
526.00 DKK 348.33 DKK / 12 par Spare 177.67 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Handsker leverer overordnet mekanisk ydeevne for maksimal beskyttelse og holdbarhed
- Latexbelægningens hævede krøllede finish forbedrer grebet i både tørre og våde forhold
- Automatisk strikket liner leverer en optimalt spændt indvendig overflade for forbedret pasform og fleksibilitet
- Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreapplikationer
Tekniske data
ANSI 4 | |
Grå, Blå | |
Delvist tekstureret | |
Polybomuld | |
Maskiner og udstyr | |
80-100 |
Krøllet latex | |
ANSI A2 | |
Bestemt | |
Dip-coated handsker | |
Strikke | |
10 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latex Coated Handsker