Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latex Coated Handsker
Artikelnummer. 11746673 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11746673 7 12 par
11766673 9 12 par
11726673 10 12 par
11736673 11 12 par
11756673 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11746673 Leverandør Ansell Leverandørnr. 80100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.90 DKK
    357.01 DKK / 12 par
    Spare 213.89 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Automatisk strikkonstruktion leverer en optimalt spændt indvendig overflade for enestående pasform og fleksibilitet. Latex-belægning har en hævet krøllet finish for forbedret greb under våde og tørre forhold
  • Handsker leverer overordnet mekanisk ydeevne for maksimal beskyttelse og holdbarhed
  • Latexbelægningens hævede krøllede finish forbedrer grebet i både tørre og våde forhold
  • Automatisk strikket liner leverer en optimalt spændt indvendig overflade for forbedret pasform og fleksibilitet
  • Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Manchet materiale Latex
Belægningsmateriale Krøllet latex
Farve Grå, Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Polybomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 7
Til brug med (applikation) Maskiner og udstyr
Handske manchet stil Strikke
Serie 80-100
Garnmåler 10