Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latex Coated Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Handsker leverer overordnet mekanisk ydeevne for maksimal beskyttelse og holdbarhed
- Latexbelægningens hævede krøllede finish forbedrer grebet i både tørre og våde forhold
- Automatisk strikket liner leverer en optimalt spændt indvendig overflade for forbedret pasform og fleksibilitet
- Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Manchet materiale | Latex |
| Belægningsmateriale | Krøllet latex |
| Farve | Grå, Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | No |
| Materiale | Polybomuld |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Vis mere |