Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-100 Heavy Duty Crinkle Latex Coated Handsker
Artikelnummer. 11736673 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11736673
Brand: Ansell 80100110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Automatisk strikkonstruktion leverer en optimalt spændt indvendig overflade for enestående pasform og fleksibilitet. Latex-belægning har en hævet krøllet finish for forbedret greb under våde og tørre forhold
  • Handsker leverer overordnet mekanisk ydeevne for maksimal beskyttelse og holdbarhed
  • Latexbelægningens hævede krøllede finish forbedrer grebet i både tørre og våde forhold
  • Automatisk strikket liner leverer en optimalt spændt indvendig overflade for forbedret pasform og fleksibilitet
  • Designet til brug i en bred vifte af håndterings- og bæreapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Manchet materiale Latex
Belægningsmateriale Krøllet latex
Farve Grå, Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri No
Materiale Polybomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 11
Til brug med (applikation) Maskiner og udstyr
Handske manchet stil Strikke
Serie 80-100
Garnmåler 10