Få mere at vide
Brady™ Polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout
De to halvdele af polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout omfatter kugleventilhåndtaget for at sikre det mod utilsigtet aktivering af ventilen.
388.00 DKK - 801.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Ventillås |
---|---|
Materiale | Polypropylen |
Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
Oversigt | Prinzing Kugleventil Lockout |
Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
Artikelnummer | Brand | Farve | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11736785
|
Brady™
805847 |
Blå | 134.37 mm |
388.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11766785
|
Brady™
805850 |
Blå | 304.8 mm |
801.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11746785
|
Brady™
805848 |
Grøn | 134.37 mm |
388.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11776785
|
Brady™
805851 |
Grøn | 304.8 mm |
801.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11744944
|
Brady™
800110 |
Rød | 134.37 mm |
388.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11746685
|
Brady™
800111 |
Rød | 304.8 mm |
801.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11786785
|
Brady™
805852 |
Gul | 304.8 mm |
801.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11756785
|
Brady™
805849 |
Gul | 134.37 mm |
388.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- De to halvdele af enheden omslutter kugleventilarmen for at sikre den mod utilsigtet aktivering af ventilen.
- Udelukker rør fra 12,70 til 31,75 mm i åben og 12,70 til 63,50 mm lukket position.
Tekniske data
Ventillås | |
OSHA 1910.147 | |
Lockout Tagout |
Polypropylen | |
Prinzing Kugleventil Lockout | |
1 stk. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout