Få mere at vide
Brady™ Polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De to halvdele af enheden omslutter kugleventilarmen for at sikre den mod utilsigtet aktivering af ventilen.
- Udelukker rør fra 12,70 til 31,75 mm i åben og 12,70 til 63,50 mm lukket position.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ventillås |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Prinzing Kugleventil Lockout |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,29 tommer. |
| Diameter (metrisk) sjækle | 7.24 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 77.47 x 134.37 x 103.38 mm |
| Dimensioner (L x B) | 134.29 x 103.45 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Vis mere |