Få mere at vide
Brady™ Polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout
Artikelnummer. 11746785
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
134.37 mm
304.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746785
Brand: Brady™ 805848
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to halvdele af polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout omfatter kugleventilhåndtaget for at sikre det mod utilsigtet aktivering af ventilen.
  • De to halvdele af enheden omslutter kugleventilarmen for at sikre den mod utilsigtet aktivering af ventilen.
  • Udelukker rør fra 12,70 til 31,75 mm i åben og 12,70 til 63,50 mm lukket position.
Tekniske data
Produkttype Ventillås
Farve Grøn
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Prinzing Kugleventil Lockout
Dimensioner (D x B x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensioner (L x B) 134.29 x 103.45 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,07 tommer.
Højde (metrisk) 103.38 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 5,29 tommer.
Bredde (metrisk) 134.37 mm