Få mere at vide
Brady™ Polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout
Artikelnummer. 11736785
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Bredde (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) unitSize
11736785 Blå 134,37 mm Hver
11766785 Blå 304,8 mm Hver
11746785 Grøn 134,37 mm Hver
11776785 Grøn 304,8 mm Hver
11744944 Rød 134,37 mm Hver
11746685 Rød 304,8 mm Hver
11786785 Gul 304,8 mm Hver
11756785 Gul 134,37 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11736785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805847
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to halvdele af polypropylen Prinzing Kugleventil Lockout omfatter kugleventilhåndtaget for at sikre det mod utilsigtet aktivering af ventilen.
  • De to halvdele af enheden omslutter kugleventilarmen for at sikre den mod utilsigtet aktivering af ventilen.
  • Udelukker rør fra 12,70 til 31,75 mm i åben og 12,70 til 63,50 mm lukket position.
Tekniske data
Produkttype Ventillås
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Prinzing Kugleventil Lockout
Dimensioner (D x B x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensioner (L x B) 134.29 x 103.45 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,07 tommer.
Højde (metrisk) 103.38 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 5,29 tommer.
Bredde (metrisk) 134,37 mm