Få mere at vide
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
Brand:  Kartell™ 0081400
18.06 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10766995
  • 22.55 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og fremragende kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen lavformsmålecylindre giver en økonomisk og sikker løsning til måling og blanding af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Polypropylenkonstruktioner tåler temperaturer op til 120 °C
  • Lav form, cirkulær base for stabilitet
  • Autoklaverbar
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
10 mL
±0,25 ml
16 mm
2 mL
120 °C
Cylindrisk
Cirkulær
Gradueret målecylinder
Polypropylen
Støbte permanente gradueringer
1 Hver
Autoklaverbar
0.25mL
Fødevare
88 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Lavformede målecylindre af polypropylen > Kapacitet: 10 ml