Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11947884 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 11947884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C.
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
  • Gennemsigtige cylindre
  • Indstøbte store, letlæselige gradueringer
  • Stor afrundet base ribbet for forstærkning og stabilitet
  • Generøs hældetud; 10mL størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
  • Ikke befugtende
  • Kemisk resistent
  • Kontakt-klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ASTM
Kalibrering At indeholde, at levere
Gradueringer 0.2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.2mL
Form Rund
Base Type Cirkulær
Type Gradueret cylinder