Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen
Beskrivelse
Gennemfør ansøgninger nøjagtigt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Graduerede cylindre af polypropylen, som har generøse hældetude, indstøbte gradueringer og en stor blå bund. Der er ingen menisk til at forvirre aflæsninger, hvilket eliminerer gætværk; cylinderne kan steriliseres kemisk og er velegnede til mad og drikke. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
- Fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger
- Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F) til en række forskellige anvendelser
- Autoklaverbar (autoklavering vil påvirke nøjagtigheden)
- Indstøbte gradueringer er silketrykt for nem læsning (kun 10mL til 1L størrelser)
Bestillingsoplysninger:
Individuelt pakket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520 |
| Kalibrering | At indeholde, at levere |
| Diameter (engelsk) | 1,03 tommer. |
| Skala | 0,8 ml til 10 ml i intervaller på 0,2 ml |
| Diameter (metrisk) | 26.2 mm |
| Mængde | 1/Pk., 24/Cs. |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Vis mere |