Få mere at vide
Brand™ Klasse B polypropylen høj form målecylindre
Fremstillet af højklar polypropylen. Klasse B polypropylen højformsmålecylindre med blå trykt skala giver nem volumenvurdering. Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser. Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Brand: Brand™ 34808
309.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremstillet af højklar polypropylen.
- Høj form med blå trykt skala giver nem volumenvurdering.
- Klasse B.
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706 standarder.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Rengøring op til 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter.
Tekniske data
10 mL | |
±0,2 ml | |
10 Pakke | |
At indeholde | |
10 Pakke | |
Autoklaverbar | |
80 °C | |
Rund | |
Sekskantet | |
Gradueret målecylinder |
Polypropylen | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
B | |
Blå gradueringer | |
0.2 mL | |
±0,20 ml | |
0.2mL | |
Blå | |
145 mm |