Få mere at vide
Kartell™ Lavformede bægerglas af polypropylen med støbte gradueringer
Fremstillet af meget gennemskinnelig polypropylen for holdbarhed, klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lavformede polypropylenbægere med støbte gradueringer giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
Brand:  Kartell™ 0180100
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10215381
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Polypropylen Klasse B lavformede bægerglas giver en økonomisk og sikker løsning til omrøring, blanding og dispensering af væsker i laboratoriet.
  • Permanente støbte eller blåtrykte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Autoklaverbar ved 121 °C i 10 minutter
  • Tåler °100 C kontinuerligt arbejde
  • Klasse B, lav form
  • Overholder ISO 7056-1981 (E) og BS 5404, del 1
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
34mm
Polypropylen
49mm
Bægerglas
Ja
Lav Form
25 mL
Velegnet til fødevarer
1mL
Autoklaverbar
ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Lavformede bægerglas af polypropylen med støbte gradueringer > Kapacitet: 25 ml