Få mere at vide
VITLAB™ Griffin bæger af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
5000 mL
Skala:
Blåtrykt skala
Raised and Embossed Blue Scale
Autoklaverbar:
Unit Size:
Hver
Pakke med 12
Description
Disse lavformede bægre med en praktisk tud (Griffin bægerglas) er ideelle til en række forskellige laboratorieformål og eksperimenter. Letvægts bægre af polypropylen med prægede gradueringer er praktiske og nemme at bruge.
- Konstrueret af holdbar, letvægts polypropylen, der er varmebestandig og kemisk inert
- Meget gennemsigtig med en blå skala for nem identifikation, måling og overvågning
- Trykte gradueringer på mindre bægre (10 og 25 ml)
- Hævede, prægede gradueringer på 3.000 og 5.000 ml bægerglas
- Ideel til en række forskellige laboratorieformål og eksperimenter, herunder:
- Klargøring af opløsninger og dekantering af supernatantvæsker
- Holde affaldsvæsker før bortskaffelse
- Udførelse af simple kemiske reaktioner
- Fremstillet iht ISO 7056 standarder
Specifications
Specifications
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Inkrementer | 5 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Betinget |
| Show More |