Få mere at vide
BRAND™ Klasse B polypropylen lavformsmålecylindre
Shop alle Brand produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Lav form gradueret cylinder med tud
- Høj klar polypropylen konstruktion
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Præget skala
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
Tekniske data
Tekniske data
Klasse | B |
Gradueringer | 10 mL |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Grænse for fejl | ±10 ml |
Maks. Temperatur | 80 °C |
Form | Rund |
Base Type | Sekskantet |
Type | Gradueret målecylinder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Klasse B polypropylen lavformsmålecylindre >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion