Få mere at vide
Brand™ Klasse B høje målecylindre med præget skala
Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremstillet af højklar polypropylen.
- Klasse B
- Overholder DIN 12681 og ISO 6706.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- Eksponering op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser.
- Præget skala forringes ikke ved autoklavering.
- Sekskantet bund giver stabilitet og forhindrer utilsigtet væltning.
- Integreret tud reducerer spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | B |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Grænse for fejl | ±0,2 ml |
| Maks. Temperatur | 80 °C |
| Underafdeling | 0.2mL |
| Form | Rund |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Type | Gradueret målecylinder |