Få mere at vide
SymLine™ Rørforbindelsesstykker
Disse rørforbindelsesstykker giver forbindelse til det centrale opsamlingspunkt. Placer opsamlingsbeholderen eller beholderen, hvor du ønsker det: rørsystemet kan konfigureres præcist, så det passer til dine behov!
970.00 DKK - 2110.00 DKK
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Til brug med (applikation) Tilslutningsrør med 32 mm OD
Til brug med (udstyr) Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off
Diameter (metrisk) Indvendig 32 mm
Se flere specifikationer
Produkter 10
Artikelnummer Brand Lukkestørrelse Inkluderer Design Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Lukkestørrelse Inkluderer Design Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15514515
Dokumentvisning
SymLine™
106427
32 mm (f) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Lige 118 mm
1130.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Læg i indkøbskurv
10233090
Dokumentvisning
SymLine™
106430
32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Vinklet 150 mm
970.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
10754432
Dokumentvisning
SymLine™
106440
32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Vinklet 500 mm
1085.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
14746901
Dokumentvisning
SymLine™
106421
32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Buet 90 mm
1040.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
15367439
Dokumentvisning
SymLine™
106456
32 mm (f) til GL25 (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Buet 90 mm
1240.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
15813432
Dokumentvisning
SymLine™
106458
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik T-stykke 118 mm
2045.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
13528840
Dokumentvisning
SymLine™
106426
3 x 32 mm (f) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik T-stykke 118 mm
1940.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
15844435
Dokumentvisning
SymLine™
106476
3 x GL25 (m) Manifold med 2 fikseringshuller Manifold 68.25 mm
1215.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
15803432
Dokumentvisning
SymLine™
106457
32 mm (f) til GL25 (m) PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik Albue 75.5 mm
1410.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Læg i indkøbskurv
18686478
Dokumentvisning
SymLine™
106732
32 mm (f) Rørforlængelse Lige 1200 mm
2110.00 DKK
1 ark
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Bredt udvalg af konnektorer, grene og manifolder gør det muligt at forbinde rørsystemet præcist til forholdene i dit laboratorium
  • Tekniske data
    Tekniske data
    Sort
    Tilslutningsrør med 32 mm OD
    32 mm
    HDPE-EC
    Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off
    Tilslutning til rørsystem
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Produktcertifikater
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    SymLine™ Rørforbindelsesstykker