Få mere at vide
SymLine™ Rørforbindelsesstykker
Lukkestørrelse:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) til 32 mm (m)
32 mm (f) til GL25 (m)
Inkluderer:
Manifold med 2 fikseringshuller
PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik
Rørforlængelse
Design:
Albue
Buet
Lige
Manifold
T-stykke
Vinklet
Længde (metrisk):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 3 x 32 mm (f) |
| Lukningsfarve | Sort |
| Design | T-stykke |
| Længde (metrisk) | 118 mm |
| Inkluderer | PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Til brug med (applikation) | Tilslutningsrør med 32 mm OD |
| Til brug med (udstyr) | Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 32 mm |
| Produkttype | Tilslutning til rørsystem |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu