Få mere at vide
SymLine™ Rørforbindelsesstykker
Artikelnummer. 10754432
Lukkestørrelse:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) til 32 mm (m)
32 mm (f) til GL25 (m)
Inkluderer:
Manifold med 2 fikseringshuller
PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik
Rørforlængelse
Design:
Albue
Buet
Lige
Manifold
T-stykke
Vinklet
Længde (metrisk):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10754432
Brand: SymLine™ 106440
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse rørforbindelsesstykker giver forbindelse til det centrale opsamlingspunkt. Placer opsamlingsbeholderen eller beholderen, hvor du ønsker det: rørsystemet kan konfigureres præcist, så det passer til dine behov!
  • Bredt udvalg af konnektorer, grene og manifolder gør det muligt at forbinde rørsystemet præcist til forholdene i dit laboratorium
  • Tekniske data
    Lukkestørrelse 32 mm (f) til 32 mm (m)
    Lukningsfarve Sort
    Design Vinklet
    Længde (metrisk) 500 mm
    Inkluderer PTFE-EL Tætningsring og riflet møtrik
    Liner materiale HDPE-EC
    Til brug med (applikation) Tilslutningsrør med 32 mm OD
    Til brug med (udstyr) Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off
    Diameter (metrisk) Indvendig 32 mm
    Produkttype Tilslutning til rørsystem