Få mere at vide
SymLine™ Rørforbindelsesstykker
Artikelnummer. 15803432
Skift visning
Lukkestørrelse:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) til 32 mm (m)
32 mm (f) til GL25 (m)
Inkluderer:
Manifold med 2 fikseringshuller
PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik
Rørforlængelse
Design:
Albue
Buet
Lige
Manifold
T-stykke
Vinklet
Længde (metrisk):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Inkluderer Design Længde (metrisk) unitSize
15803432 32 mm (f) til GL25 (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Albue 75,5 mm Hver
15514515 32 mm (f) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Lige 118 mm Hver
10233090 32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Vinklet 150 mm Hver
10754432 32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Vinklet 500 mm Hver
14746901 32 mm (f) til 32 mm (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Buet 90 mm Hver
15367439 32 mm (f) til GL25 (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik Buet 90 mm Hver
15813432 2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik T-stykke 118 mm Hver
13528840 3 x 32 mm (f) PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik T-stykke 118 mm Hver
15844435 3 x GL25 (m) Manifold med 2 fikseringshuller Manifold 68,25 mm Hver
18686478 32 mm (f) Rørforlængelse Lige 1200 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15803432 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1075.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.46 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse rørforbindelsesstykker giver forbindelse til det centrale opsamlingspunkt. Placer opsamlingsbeholderen eller beholderen, hvor du ønsker det: rørsystemet kan konfigureres præcist, så det passer til dine behov!
  • Bredt udvalg af konnektorer, grene og manifolder gør det muligt at forbinde rørsystemet præcist til forholdene i dit laboratorium
  • Tekniske data
    Lukkestørrelse 32 mm (f) til GL25 (m)
    Lukningsfarve Sort
    Design Albue
    Længde (metrisk) 75,5 mm
    Inkluderer PTFE-EL tætningsring, riflet møtrik
    Liner materiale HDPE-EC
    Til brug med (applikation) Tilslutningsrør med 32 mm OD
    Til brug med (udstyr) Rørsystem med SymLine™ FlexTube og FlexTubePro, Connectors, Distributors og Shut-off
    Diameter (metrisk) Indvendig 32 mm
    Produkttype Tilslutning til rørsystem