Få mere at vide
Pinacol, 99% Artikelnummer.: 10772022
Pinacol, 99%
Artikelnummer. p-185036 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Glasflaske, 100g
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10772022
Brand: Thermo Scientific Acros 418001000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pinacol, 99%, C6H14O2, CAS Number-76-09-5, pinacone, pinacol, unii-527qe7i5co, tetramethylethylene glycol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol | CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-09-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00004462
InChI nøgle IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutaneVis mereVis mindre
PubChem CID 6425
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan-2,3-diol
SMIL CC(C)(C(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacol
Navn note 99%
Smeltepunkt 40.0°C to 43.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 174.0°C
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2COHCOH(CH3)2
Mængde 100 g
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0471848 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer418000010,418001000,418002500
PartinummerA0466835 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2024 Artikelnummer418000010,418001000,418002500
PartinummerA0465581 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/08/2024 Artikelnummer418000010,418001000,418002500
PartinummerA0462945 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/05/2024 Artikelnummer418000010,418001000,418002500
PartinummerA0461192 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/03/2024 Artikelnummer418000010,418001000,418002500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pinacol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pinacol, 99% >