Få mere at vide
Pinacol, 99%
Artikelnummer. 10137800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10137800
Brand: Thermo Scientific Acros 418002500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pinacol, 99%, C6H14O2, CAS Number-76-09-5, pinacone, pinacol, unii-527qe7i5co, tetramethylethylene glycol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol | CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-09-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00004462
InChI nøgle IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan-2,3-diol
SMIL CC(C)(C(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacol
Navn note 99%
Smeltepunkt 40.0°C to 43.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 174.0°C
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2COHCOH(CH3)2
Mængde 250 g
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pinacol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.