Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp elektroder
Accurately measure ORP and temperature together in just one electrode, with a built-in temperature sensor.
2601.89 DKK - 4293.00 DKK
Tekniske data
Materiale Epoxy
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Type Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Type Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
10691033
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
9179BN
Redox/ORP/Temp elektrode Orion A+ Serie meter
2601.89 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11732857
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
9179BNMD
Redox/ORP/Temp elektrode Orion Star Series målere
2834.34 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10315173
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
9180BN
Epoxy Refillable Triode Orion A+ Series Meters
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10080514
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
9180BNMD
Epoxy Refillable Triode Orion Star Series målere
3486.70 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Triode 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes come with a built-in ATC and are engineered with an epoxy body for ruggedness. The 9179BN and 9179BNMD are low-maintenance gel-filled electrodes, best suited for educational institutes where minimal maintenance is required, while the 9180BNMD is a refillable electrode best suited for general purpose samples.
Funktioner:
  • Fås i epoxy triode lav vedligeholdelse og epoxy genopfyldelig triode konstruktion
  • Indbygget termistor til automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Ikke designet til amperometriske eller konstante strømtitreringer, som f.eks Karl Fischer analyse
Garanti: 12 måneder fra køberens købsdato eller 18 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først.
Tekniske data
Tekniske data
Epoxy
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp elektroder