Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp elektroder
Artikelnummer. 11732857
Skift visning
Type:
Epoxy-genopfyldelig triode
Epoxytriode Lav vedligeholdelse
Til brug med (udstyr):
Orion A+ Serie Målere
Orion Star Series målere
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11732857 Epoxytriode Lav vedligeholdelse Orion Star Series målere Hver
10691033 Epoxytriode Lav vedligeholdelse Orion A+ Serie Målere Hver
10315173 Epoxy-genopfyldelig triode Orion A+ Serie Målere Hver
10080514 Epoxy-genopfyldelig triode Orion Star Series målere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11732857 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9179BNMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    2820.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 339.76 DKK
    10% Slukket
På lager
Mål nøjagtigt ORP og temperatur sammen i blot én elektrode, med en indbygget temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode 3-i-1 pH/Automatisk Temperaturkompensationselektroder leveres med indbygget ATC og er konstrueret med en epoxykrop for robusthed. 9179BN og 9179BNMD er vedligeholdelsesvenlige gelfyldte elektroder, bedst egnet til uddannelsesinstitutioner med minimal vedligeholdelse, mens 9180BNMD er en genopfyldelig elektrode, der er bedst egnet til generelle prøver.
Orion™ Single Junction Elektroder giver en pålidelig mulighed for rutinemæssig ORP-måling. Disse sølvkloridelektroder fås i forskellige stilarter og giver nøjagtige målinger af typiske prøver.
Nødvendige løsninger:
Elektrodefyldningsløsning til 9180BNMD
  • 900011 ORP-fyldningsløsning til prøver med total ionstyrke > 0,2 M, 5 x 60 ml flasker
  • 900001 ORP-fyldningsløsning til prøver med total ionstyrke < på 0,2 M, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
  • 910001 4 M KCl opbevaringsløsning, 475 ml flaske
Standarder
  • 967901 ORP-standard, 475 ml flaske
  • 967961 ORP-standard, 5 x 60 ml flasker
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Genstande inkluderet med 9810BNMD
  • 900011 ORP-fyldningsopløsning til prøver med total ionstyrke > 0,2 M, 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
  • 9179BN og 9179BNMD: 6 måneder fra købsdatoen
  • 9180BNMD: 12 måneder fra købsdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Vandtest, spildevand, desinfektion, akvakultur, procesvand.
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Oversigt Epoxy Triode lav vedligeholdelse
Materiale Epoxy
Certificeringer/compliance ASTM D1498, Standardmetoder 2580, USGS Ch 6.5
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Epoxytriode Lav vedligeholdelse