Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp elektroder
Type:
Epoxy genopfyldelig triode
Redox/ORP/Temp elektrode
Til brug med (udstyr):
Orion A+ Serie meter
Orion A+ serie målere
Orion Star Series målere
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ Triode 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes come with a built-in ATC and are engineered with an epoxy body for ruggedness. The 9179BN and 9179BNMD are low-maintenance gel-filled electrodes, best suited for educational institutes where minimal maintenance is required, while the 9180BNMD is a refillable electrode best suited for general purpose samples.
Funktioner:
- Fås i epoxy triode lav vedligeholdelse og epoxy genopfyldelig triode konstruktion
- Indbygget termistor til automatisk temperaturkompensation (ATC)
- Ikke designet til amperometriske eller konstante strømtitreringer, som f.eks Karl Fischer analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Epoxy Triode lav vedligeholdelse |
| Materiale | Epoxy |
| Til brug med (udstyr) | Orion A+ Serie meter |
| Type | Redox/ORP/Temp elektrode |