Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp elektroder
Artikelnummer. 10080514
Type:
Epoxy genopfyldelig triode
Redox/ORP/Temp elektrode
Til brug med (udstyr):
Orion A+ Serie meter
Orion A+ serie målere
Orion Star Series målere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10080514
Brand: Thermo Scientific™ 9180BNMD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accurately measure ORP and temperature together in just one electrode, with a built-in temperature sensor.
Thermo Scientific™ Orion™ Triode 3-in-1 pH/Automatic Temperature Compensation Electrodes come with a built-in ATC and are engineered with an epoxy body for ruggedness. The 9179BN and 9179BNMD are low-maintenance gel-filled electrodes, best suited for educational institutes where minimal maintenance is required, while the 9180BNMD is a refillable electrode best suited for general purpose samples.
Funktioner:
  • Fås i epoxy triode lav vedligeholdelse og epoxy genopfyldelig triode konstruktion
  • Indbygget termistor til automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Ikke designet til amperometriske eller konstante strømtitreringer, som f.eks Karl Fischer analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Epoxy Genopfyldelig Triode Enance
Materiale Epoxy
Til brug med (udstyr) Orion Star Series målere
Type Epoxy genopfyldelig triode