Få mere at vide
Hellma™ Optisk glas højpræcision makroabsorptionsceller med PTFE-prop
394.74 DKK - 1595.00 DKK
Tekniske data
Type | Macro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Optical Glass |
Lukningsmateriale | PTFE |
Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
Bølgelængdeområde | 320 to 2500 nm |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11761744
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μL | ||||||||
10737381
|
Hellma™
110-10-20 |
3500 μL | ||||||||
10688392
|
Hellma™
100-5-20 |
1750 μL | ||||||||
10517921
|
Hellma™
100-20-20 |
7000μ L |
872.00 DKK 614.78 DKK / Hver Spare 257.22 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Tekniske data
Macro Absorption Cell | |
PTFE | |
320 to 2500 nm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |
Optical Glass | |
9.5mm | |
12.5 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hellma™ Optisk glas højpræcision makroabsorptionsceller med PTFE-prop