Få mere at vide
Hellma™ Optisk glas højpræcision makroabsorptionsceller med PTFE-prop
Artikelnummer. 10737381
Kapacitet (metrisk):
1750 μl
3500 μl
7000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10737381
Brand: Hellma™ 1101020
Tekniske data
Type Macro Absorption Cell
Kapacitet (metrisk) 3500 μl
Materiale Optical Glass
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 320 to 2500 nm
Højde (metrisk) 46 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Photometric and Colorimetric Measurements