Få mere at vide
Hellma™ Optisk glas højpræcision makroabsorptionsceller med PTFE-prop
Artikelnummer. 10517921
Kapacitet (metrisk):
1750 μl
3500 μl
7000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10517921
Brand: Hellma™ 1002020
Kun null tilbage
Specifications
Type Makroabsorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 7000μ L
Materiale Optisk glas
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 9.5mm
Vejlængde 20 mm
Bølgelængdeområde 320 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm
Til brug med (applikation) Fotometriske og kolorimetriske målinger