Learn More
Hellma™ Optisk glas højpræcision makroabsorptionsceller med PTFE-prop
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1750 μl
3500 μl
7000μ L
Tamaño de la unidad:
Hver
Pakke med 2
Specifications
Specifications
| Type | Macro Absorption Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 1750 μl |
| Materiale | Optical Glass |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Vejlængde | 5 mm |
| Bølgelængdeområde | 320 to 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Photometric and Colorimetric Measurements |