Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder, klar til brug
Artikelnummer. 10590841 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590841 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 10590841 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1553
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få hurtig adskillelse (på 5 til 15 minutter ved 23 V/cm) af dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarosegeler. Forblandet med Loading Dye til direkte påfyldning på gel.
GeneRuler Express DNA Ladder, klar til brug, er designet til hurtig adskillelse (på 5 til 15 minutter ved 23 V/cm) af dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarosegeler ( se figur 1 og tabel 1). Båndmønsteret af ekspresstiger påvirkes ikke af sammensætningen af elektroforesebuffer, spænding eller gelprocent. Stigen er en blanding af kromatografioprensede individuelle DNA-fragmenter.
GeneRuler Express DNA Ladder, klar til brug, er forblandet med 6X DNA Loading Dye til direkte påfyldning på agarosegeler.
Stigen er forsynet med 6X DNA Loading Dye til prøve-DNA.
Højdepunkter
  • Ideel til både DNA-størrelse og omtrentlig kvantificering
  • Ideel til hurtig adskillelse under en lang række elektroforeseforhold
  • Skarpe bånd
  • Lyse referencebånd (givet i rødt)
  • Kan belastes direkte og er stabil ved stuetemperatur i 6 måneder
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Bromphenol Blue, Orange G
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 100 til 5000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttype DNA-stige