Få mere at vide
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
4346.13 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ASTM D6978-05 |
---|---|
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III |
Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 0.65 |
Farve | Grøn |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15278138
![]() |
Ansell
BENS6.0 |
6 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 20-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15288138
![]() |
Ansell
BENS6.5 |
6.5 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15298138
![]() |
Ansell
BENS7.0 |
7 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15208148
![]() |
Ansell
BENS7.5 |
7.5 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15218148
![]() |
Ansell
BENS8.0 |
8 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15228148
![]() |
Ansell
BENS8.5 |
8.5 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15238148
![]() |
Ansell
BENS9.0 |
9 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15248148
|
Ansell
BENS10.0 |
10 |
6825.00 DKK 4346.13 DKK / 200 par Spare 2478.87 DKK 36% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
- 12 tommer (30 cm) længde og håndspecifik
- Tekstureret til bedre brug i kontrollerede miljøer
- Fri for pulver/latex; Hypoallergenisk
- Steril gammabestrålet nitrilhandske
- En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
- Behandlet for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Grad A-driftsbetingelser
- Kan tages dobbelt
- AQL 1.5
- Sterilitetssikkerhedsniveau: 10 -6
Tekniske data
ASTM D6978-05 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Grøn | |
5,1 mio | |
Nitril | |
0.10 mm | |
Steril | |
0.13 mm | |
BioClean™ Emerald BENS | |
30.5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III | |
0.65 | |
Fuldt tekstureret | |
0.13 mm | |
3,9 mio | |
Pulverfri | |
5,1 mio | |
ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
12 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker