Få mere at vide
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
Brand:  Ansell BENS6.5
4261.99 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24381" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15288138
  • 6825.00 DKK / 200 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) længde og håndspecifik
  • Tekstureret til bedre brug i kontrollerede miljøer
  • Fri for pulver/latex; Hypoallergenisk
  • Steril gammabestrålet nitrilhandske
  • En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
  • Behandlet for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Grad A-driftsbetingelser
  • Kan tages dobbelt
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssikkerhedsniveau: 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ASTM D6978-05
Klasse 10 (ISO 4)
Grøn
5,1 mio
Nitril
0.10 mm
6.5
5,1 mio
ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
BioClean™ Emerald BENS
30.5 cm
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III
0.65
Fuldt tekstureret
0.13 mm
3,9 mio
Pulverfri
Steril
0.13 mm
BENS65
12 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Nitritex Bioclean glove range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean glove range
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
    Partinummer22-1297 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato27/02/2025 KatalognummerBENS6.5
    Partinummer22-0204 CertifikattypeBestrålingscertifikat Dato31/10/2024 KatalognummerBENS6.5
    Partinummer22-1297 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/02/2025 KatalognummerBENS6.5
    Partinummer24-0513 CertifikattypeSterilitetscertifikat Dato18/02/2025 KatalognummerBENS6.5
    Partinummer24-0513 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato18/02/2025 KatalognummerBENS6.5
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker > Størrelse: 6,5