Få mere at vide
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15208148
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15208148 7.5 200 par
15278138 6 200 par
15288138 6.5 200 par
15298138 7 200 par
15218148 8 200 par
15228148 8.5 200 par
15238148 9 200 par
15248148 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15208148 Leverandør Ansell Leverandørnr. BENS7.5
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) længde og håndspecifik
  • Tekstureret til bedre brug i kontrollerede miljøer
  • Fri for pulver/latex; Hypoallergenisk
  • Steril gammabestrålet nitrilhandske
  • En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
  • Behandlet for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Grad A-driftsbetingelser
  • Kan tages dobbelt
  • AQL 1.5
  • Sterilitetssikkerhedsniveau: 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Yes
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Single-use
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Controlled Environment Gloves
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 5,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BENS75
Serie BioClean™ Emerald BENS
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm