Få mere at vide
Ansell BioClean™ Emerald BENS sterile nitril renrumshandsker
Beskrivelse
Nitril-, accelerator- og pudderfri renrumshandsker giver beskyttelse mod kemikalier og cellegift. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
- 12 tommer (30 cm) længde og håndspecifik
- Tekstureret til bedre brug i kontrollerede miljøer
- Fri for pulver/latex; Hypoallergenisk
- Steril gammabestrålet nitrilhandske
- En del af BioClean-C Kemoterapi udvalg
- Behandlet for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Grad A-driftsbetingelser
- Kan tages dobbelt
- AQL 1.5
- Sterilitetssikkerhedsniveau: 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978-05 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Fødevarekontakt, Kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Grøn |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,1 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.13 mm |
| Materiale | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,9 mio |
| Vis mere |