missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Neomycinsulfat, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 17660887

Neomycinsulfat, MP Biomedicals™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 17660887 Shop alle MP Biomedicals produkter
25 g, 25g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Artikelnummer. 17660887

Brand: MP Biomedicals 0218061025

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Virker mod både gram-positive og gram-negative bakterier. Neomycinsulfat, MP Biomedicals er produceret af Streptomyces indeholdende minimum 85% neomycin B.

Dette produkt virker ved at binde til 30S og 50S underenhederne, hvilket forårsager fejlkodning og hæmmer initiering og forlængelse under proteinsyntese. Neomycin blokerer også spændingsfølsomme Ca2+ kanaler uden at påvirke Na+/Ca2+ antiporteren i neuroner.

Applikationer:

  • Som et selektionsmiddel for prokaryote celler transformeret ved hjælp af neo selekterbart markørgen
  • At studere ototoksiske bivirkninger af antibiotika og blodplade-afledte vækstfaktorresponser i visse fibroblaster
  • Ved ekstraktion af nuklear phosphatidylinositol 4,5-bisphosphat-interagerende proteiner
  • Det anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 50 mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1405-10-3
Molekylær formel C23H48N6O17S
Molekylvægt (g/mol) 712.72
MDL nummer MFCD29905465
InChI nøgle OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMIL OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O

Tekniske data

Fysisk form Pulver
pH 5 til 7,5
Tab ved tørring <8.0%
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-(3-amino-6S) omethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol; svovlsyre syre
Formel vægt 908.9g/mol
Grad USP

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerYD04022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/05/2024 Artikelnummer0218061025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulfate, USP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Neomycin Sulfate
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Neomycinsulfat, MP Biomedicals™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.