Få mere at vide
Neomycinsulfat, Phytopure™ , MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17610907 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17610907 25 g
17600907 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17610907 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219453325
Synonym: Neomycin B Sulfate, Bykomycin, Endomixin, Fraquinol, Myacine, Neosulf, Neomix
Neomycinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum, der er aktivt mod gram-negative bakterier. Det er almindeligt anvendt i mange aktuelle lægemidler, såsom cremer, salver og øjendråber. Det binder til dupleks-RNA med høj affinitet og hæmmer proteinbiosyntesen. Neomycinsulfat virker også som en calciumkanalblokker. Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-10-3
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Farve Lysegul
Mængde 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulphate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulphate