Få mere at vide
Neomycinsulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17670887 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17670887 100 g 100g
17650887 5 g 5g
17660887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17670887 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218061080
Virker mod både gram-positive og gram-negative bakterier. Neomycinsulfat, MP Biomedicals er produceret af Streptomyces indeholdende minimum 85% neomycin B.
Dette produkt virker ved at binde til 30S og 50S underenhederne, hvilket forårsager fejlkodning og hæmmer initiering og forlængelse under proteinsyntese. Neomycin blokerer også spændingsfølsomme Ca2+ kanaler uden at påvirke Na+/Ca2+ antiporteren i neuroner.
Applikationer:
  • Som et selektionsmiddel for prokaryote celler transformeret ved hjælp af neo selekterbart markørgen
  • At studere ototoksiske bivirkninger af antibiotika og blodplade-afledte vækstfaktorresponser i visse fibroblaster
  • Ved ekstraktion af nuklear phosphatidylinositol 4,5-bisphosphat-interagerende proteiner
  • Det anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 50 mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-10-3
Molekylær formel C23H48N6O17S
Molekylvægt (g/mol) 712.72
MDL nummer MFCD29905465
InChI nøgle OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMIL OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Tekniske data
Fysisk form Pulver
pH 5 til 7,5
Tab ved tørring <8.0%
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-(3-amino-6S) omethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol; svovlsyre syre
Formel vægt 908.9g/mol
Grad USP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin Sulphate, USP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulphate