Få mere at vide
Neomycin sulfat hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464099
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464099 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15464099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61499.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1405-10-3 | C23H48N6O17S | 712.72 g/mol
Neomycinsulfat er et aminoglykosid-antibiotikum og calciumkanalproteinhæmmer. Neomycinsulfat binder sig også til prokaryote ribosomer, der hæmmer translation og er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier. Neomycinsulfat hæmmer phospholipase C via binding til inositol phospholipider. Det hæmmer også phosphatidylcholin-PLD aktivitet og inducerer Ca2+ mobilisering og PLA2 aktivering i humane blodplader. Neomycinsulfat hæmmer DNase I-induceret DNA-nedbrydning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Neomycinsulfat er et aminoglycosid-antibiotikum og calciumkanalproteinhæmmer. Neomycinsulfat binder sig også til prokaryote ribosomer, der hæmmer translation og er effektivt mod gram-positive og gram-negative bakterier. Neomycinsulfat hæmmer phospholipase C via binding til inositol phospholipider. Det hæmmer også phosphatidylcholin-PLD aktivitet og inducerer Ca2+ mobilisering og PLA2 aktivering i humane blodplader. Neomycinsulfat hæmmer DNase I-induceret DNA-nedbrydning.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Forskning Anvendelse Kun: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-10-3
Molekylær formel C23H48N6O17S
Molekylvægt (g/mol) 712.72
MDL nummer MFCD29905465
InChI nøgle OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
SMIL OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neomycin sulfate hydrate
Type Neomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,6454
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-(3-amino-6S) omethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol; svovlsyre syre
Formel vægt 908.87 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neomycin sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin sulfate