Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303
Designet med en bred åbning for nem påfyldning og rengøring. Kautex™ Wide Mouth Bottles er ideelle til væsker, pastaer og granulat.
9.05 DKK - 3570.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring |
---|---|
Form | Rund |
Materiale | LDPE |
Uddannet | Nej |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Hals-id (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Hals-id (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11324455
|
Kautex™
2000770528 |
50 mL | 23.8 mm |
574.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
11899684
|
Kautex™
2000770529 |
100 mL | 23.8 mm |
271.00 DKK
Pakke med 20 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
10607303
|
Kautex™
2000770529 |
100 mL | 23.8 mm | |||||||
12684940
|
Kautex™
2000770530 |
200 mL | 30.8 mm |
167.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15241609
|
Kautex™
2000770531 |
250 mL | 30.8 mm |
448.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
11910517
|
Kautex™
2000770532 |
300 mL | 30.8 mm | |||||||
17878107
|
Kautex™
2000770532 |
300 mL | 30.8 mm |
3570.00 DKK
Pakke med 180 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11344455
|
Kautex™
2000770533 |
500 mL | 39.2 mm |
293.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
15251609
|
Kautex™
2000770534 |
750 mL | 39.2 mm |
165.00 DKK
Pakke med 5 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17848097
|
Kautex™
2000770534 |
750 mL | 39.2 mm |
3190.00 DKK
Pakke med 90 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11361984
|
Kautex™
2000770535 |
1000 mL | 50 mm |
241.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
11371984
|
Kautex™
2000770536 |
1500 mL | 50 mm |
229.98 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
11962659
|
Kautex™
2000770537 |
2000 mL | 50 mm |
79.10 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
Beskrivelse
- Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE) for fleksibilitet og sejhed
- Naturlig gennemskinnelig farve, runde flasker
- Nem at fylde og rengøre
- Ideel til dispensering, afsendelse af prøver, klæbemidler, transport og opbevaring
- Inkluderer læksikker skruelukning
Tekniske data
Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring | |
Rund | |
LDPE | |
Nej |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303