Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303
Beschreibung
- Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE) for fleksibilitet og sejhed
- Naturlig gennemskinnelig farve, runde flasker
- Nem at fylde og rengøre
- Ideel til dispensering, afsendelse af prøver, klæbemidler, transport og opbevaring
- Inkluderer læksikker skruelukning
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring |
| Form | Rund |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | LDPE |
| Hals-id (metrisk) | 50 mm |
| Udskiftning af lukning | Skruelukning LDPE |
| Mængde | 4 Pk. |
| Uddannet | Nej |
| Højde (metrisk) | 205 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?