Få mere at vide
Kautex™ LDPE-flasker med bred mund, serie 303
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-id (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fremstillet af lavdensitetspolyethylen (LDPE) for fleksibilitet og sejhed
- Naturlig gennemskinnelig farve, runde flasker
- Nem at fylde og rengøre
- Ideel til dispensering, afsendelse af prøver, klæbemidler, transport og opbevaring
- Inkluderer læksikker skruelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Til brug med (applikation) | Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring |
| Form | Rund |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | LDPE |
| Hals-id (metrisk) | 50 mm |
| Udskiftning af lukning | Skruelukning LDPE |
| Mængde | 4 Pk. |
| Uddannet | Nej |
| Højde (metrisk) | 226 mm |
| Vis mere |