Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Se tydeligt væskeniveauer i disse slagfaste, bredmundede LDPE-flasker med lukning.
92.64 DKK - 315.23 DKK
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
10360161
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0001
30 mL 28 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
99.70 DKK
92.64 DKK / Pakke med 12
Spare 7.06 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  16.62 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
10298320
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0002
60 mL 28 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
121.00 DKK
110.67 DKK / Pakke med 12
Spare 10.33 DKK
8% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
10044180
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0004
125 mL 38 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
201.00 DKK
152.95 DKK / Pakke med 12
Spare 48.05 DKK
23% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
10657681
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0008
250 mL 43 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
212.00 DKK
196.47 DKK / Pakke med 12
Spare 15.53 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
10116230
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0016
500 mL 53 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
413.00 DKK
315.23 DKK / Pakke med 12
Spare 97.77 DKK
23% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10167120
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2103-0032
1 L 63 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
216.00 DKK
212.64 DKK / Pakke med 6
Spare 3.36 DKK
1% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  38.05 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Se væskeniveauerne tydeligt i den slagfaste Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, lavdensitets polyethylenflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier og standarder samt til opsamling og opbevaring af destilleret vand. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ekstremt lavt spormetalindhold i LDPE gør det ideelt til spormetalanalyse. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Bred mund er nem at fylde. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Ekstremt lavt spormetalindhold i LDPE gør det ideelt til spormetalanalyse
  • Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør dette til en alsidig flaske; velegnet til forsendelse af væsker
  • Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
  • Foringsløse hætter sikrer tæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene opløsninger
  • Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste samfund
  • Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Polypropylen skruelåg
Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte† når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
.
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige LDPE-flasker er designet til at holde i mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene LDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene LDPE flasker.
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
LDPE
Naturlig, gennemsigtig
Ja
Rund
Uforet
Skruelåg
Flaske med bred mund
Ikke steril
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Brede
Flaske med bred mund
Polypropylen
Nej
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning