Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning
Beskrivelse
Se væskeniveauerne tydeligt i den slagfaste Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, lavdensitets polyethylenflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier og standarder samt til opsamling og opbevaring af destilleret vand. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ekstremt lavt spormetalindhold i LDPE gør det ideelt til spormetalanalyse. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Bred mund er nem at fylde. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger.
- Ekstremt lavt indhold af spormetaller gør LDPE det ideelt til analyse af spormetaller
- Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer gør denne flaske alsidig; velegnet til transport af væsker
- Kan bruges i fryser til -100 °C til°langtidsopbevaring
- Linerløse dæksler sikrer lækagesikring† uden en liner, der kan krølle, forårsage lækager og forurene løsninger
Inkluderer:
Polypropylen skruehætter
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 72 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.