Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10360161
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10360161 30 mL 28 mm Pakke med 12
10298320 60 mL 28 mm Pakke med 12
10044180 125 mL 38 mm Pakke med 12
10657681 250 mL 43 mm Pakke med 12
10116230 500 mL 53 mm Pakke med 12
10167120 1 L 63 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10360161 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21030001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.25 DKK
    92.64 DKK / Pakke med 12
    Spare 1.61 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Se tydeligt væskeniveauer i disse slagfaste, bredmundede LDPE-flasker med lukning.
Se væskeniveauerne tydeligt i den slagfaste Thermo Scientific™ Nalgene™ Bredmundende LDPE-flasker med lukning. Disse gennemskinnelige, lavdensitets polyethylenflasker er ideelle til opbevaring af kemikalier og standarder samt til opsamling og opbevaring af destilleret vand. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Ekstremt lavt spormetalindhold i LDPE gør det ideelt til spormetalanalyse. Fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer. Bred mund er nem at fylde. Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger.
  • Extremely low trace metal content in LDPE makes it ideal for trace metal analysis
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle; suitable for shipping liquids
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate solutions
Includes:
Polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Flaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 63 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Højde (engelsk) 2,48 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.