Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning
Brug disse bredmundede, ravgule HDPE-økonomiflasker til lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet.
672.11 DKK - 1290.00 DKK
Tekniske data
Farve | Amber |
---|---|
Oversigt | Amber Wide-Mouth Economy Bottle |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Non-sterile |
Lukningsfarve | Amber |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10214021
|
Thermo Scientific™
DS2185-0001 |
30 mL | 28 mm | |||||||
10204071
|
Thermo Scientific™
DS2185-0002 |
60 mL | 28 mm | |||||||
10122831
![]() |
Thermo Scientific™
DS2185-0004 |
125 mL | 38 mm |
864.00 DKK
Pakke med 72 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10080571
![]() |
Thermo Scientific™
DS2185-0008 |
250 mL | 43 mm |
1290.00 DKK
Pakke med 72 |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10498222
![]() |
Thermo Scientific™
DS2185-0016 |
500 mL | 53 mm |
1240.00 DKK
Pakke med 48 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10469952
![]() |
Thermo Scientific™
DS2185-0032 |
1 L | 63 mm |
1100.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske. Uigennemsigtig ravfarve reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering tilbyder de fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Funktioner:- Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
- Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
- Foringsløse hætter sikrer tæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
- Møder USA Farmakopé 23 krav til maksimal lystransmission
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
- Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste samfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Inkluderer:
Ravgul polypropylen skruelukninger
.
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige HDPE-flasker er designet til at holde mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene HDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene HDPE flasker.
Tekniske data
Amber | |
HDPE | |
Amber | |
Yes | |
Single-use | |
Round | |
Unlined | |
Screw Cap |
Amber Wide-Mouth Economy Bottle | |
Non-sterile | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use. USP Class VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition. | |
Not Autoclavable | |
Wide | |
Wide Mouth Economy Bottle | |
Polypropylene | |
No |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.