Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning
Artikelnummer. 10204071
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10204071
Brand: Thermo Scientific™ DS21850002
Brug disse bredmundede, ravgule HDPE-økonomiflasker til lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske. Uigennemsigtig ravfarve reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering tilbyder de fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Features:
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for maximum light transmission
  • Leakproof†
Includes:
Amber polypropylene screw closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60mL
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Amber
Oversigt Amber Wide-Mouth Economy Bottle
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 72
nr. pr. pakke 72
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Amber
Halsfinish 28mm
Certificeringer/compliance Manufactured in compliance with ISO 13485:2003 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use. USP Class VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition.
Lukning inkluderet Yes
Engangs Single-use
Mund Wide
Form Round
Højde (metrisk) 86 mm
Produkttype Wide Mouth Economy Bottle
Bredde (engelsk) 1.53 in.
Højde (engelsk) 3.38 in.
Lukke liner Unlined
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen No
Autoklaverbar Not Autoclavable
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.