Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10498222
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 10498222
Brand: Thermo Scientific™ DS21850016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bredmundede, ravgule HDPE-økonomiflasker til lette, generelle formål, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet.
Udfør lette, generelle applikationer, hvor en tungere flaske ikke er påkrævet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-mouth Rav HDPE økonomi flasker med lukning. Disse polyethylenflasker med høj densitet er letvægtsversioner af originalen Nalgene Amber Lab Quality flaske. Uigennemsigtig ravfarve reducerer UV-lystransmissioner for at beskytte lysfølsomme væsker. Nyttige til opbevaring, forsendelse og emballering tilbyder de fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste syrer, baser og alkoholer.
Funktioner:
  • Økonomisk og genanvendelig; designet til engangsbrug
  • Kan bruges i fryseren til -°100 C (-°148 F) til langtidsopbevaring
  • Foringsløse hætter sikrer tæthed† ydeevne uden en liner, der kan rynke, forårsage lækager og forurene dine løsninger
  • Møder USA Farmakopé 23 krav til maksimal lystransmission
  • Lækagesikker†
Inkluderer:
Ravgul polypropylen skruelukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Ravgul
Oversigt Ravfarvet spartelflaske med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 48
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Ravgul
Halsfinish 53mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2003 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikke. USP Klasse VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 168 mm
Produkttype Økonomiflaske med bred mund
Bredde (engelsk) 2,87 tommer.
Højde (engelsk) 6,62 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.